5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 5-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR8426-100G OR8426-25G OR8426-5G
APOSOR8426-100GEA 3650 SEK
APOSOR8426-100G APOSOR8426-25G APOSOR8426-5G
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
5-Amino-3-bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
MW: 203.0400 g/mol
Smältpunkt: 53…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659518
CAS nummer: 53242-18-5