3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8425-1G OR8425-5G
APOSOR8425-1GEA 175 SEK
APOSOR8425-1G APOSOR8425-5G
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
3-Bromo-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Smältpunkt: 89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659517
CAS nummer: 15862-50-7