1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8414-1G OR8414-5G OR8414-250MG
APOSOR8414-1GEA 295 SEK
APOSOR8414-1G APOSOR8414-5G APOSOR8414-250MG
1H-Pyrazole-4-boronic acid 97%
1H-Pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₃H₅BN₂O₂
Smältpunkt: 146…151 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368251
CAS nummer: 763120-58-7