2-Chloro-4-formylthiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8404-100MG OR8404-1G OR8404-250MG
APOSOR8404-100MGEA 345 SEK
APOSOR8404-100MG APOSOR8404-1G APOSOR8404-250MG
2-Chloro-4-formylthiazole
2-Chloro-4-formylthiazole
Formel: C₄H₂ClNOS
Smältpunkt: 104…105 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09702023
CAS nummer: 5198-79-8