2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8387-1G OR8387-5G
APOSOR8387-1GEA 3600 SEK
APOSOR8387-1G APOSOR8387-5G
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
2-(Methylsulphonyl)-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₅S
Smältpunkt: 163…165 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025927
CAS nummer: 208191-64-4