4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
OR8340-1G OR8340-5G OR8340-25G
APOSOR8340-1GEA 585 SEK
APOSOR8340-1G APOSOR8340-5G APOSOR8340-25G
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline 95%
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₅NSi
MW: 189,33 g/mol
Smältpunkt: 94…98 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03695479
CAS nummer: 75867-39-9