4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8339-1G OR8339-5G
APOSOR8339-1GEA 940 SEK
APOSOR8339-1G APOSOR8339-5G
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂Si
Smältpunkt: 177…178 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06203324
CAS nummer: 16116-80-6