2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8308-1G OR8308-5G
APOSOR8308-1GEA 175 SEK
APOSOR8308-1G APOSOR8308-5G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955627
CAS nummer: 26163-03-1