6-Chloro-4-quinazolone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloroquinazolin-4-ol
OR8300-1G OR8300-5G
APOSOR8300-1GEA 825 SEK
APOSOR8300-1G APOSOR8300-5G
6-Chloro-4-quinazolone 98%
6-Chloro-4-quinazolone
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,5900 g/mol
Smältpunkt: 271…274 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01686365
CAS nummer: 16064-14-5