1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8299-1G OR8299-250MG
APOSOR8299-1GEA 4325 SEK
APOSOR8299-1G APOSOR8299-250MG
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline 96%
1,3-Dichloro-7-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MW: 212,0800 g/mol
Smältpunkt: 113…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258768
CAS nummer: 21902-37-4