4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 260 SEK
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Smältpunkt: 214…219 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053576
CAS nummer: 5305-59-9