4-Aminopyrimidine 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8287-25G
OR8287-5G
OR8287-1G
APOSOR8287-25GEA
2150
SEK
APOSOR8287-25G
APOSOR8287-5G
APOSOR8287-1G
4-Aminopyrimidine 97+%
4-Aminopyrimidine
Formel:
C₄H₅N₃ Smältpunkt: 147…156 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006112 CAS nummer: 591-54-8 |