5-Methylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8286-1G
OR8286-5G
APOSOR8286-1GEA
325
SEK
APOSOR8286-1G
APOSOR8286-5G
5-Methylpyrimidine
5-Methylpyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂ Kokpunkt: 152…154 °C Smältpunkt: 33…37 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00047386 CAS nummer: 2036-41-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |