4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 2725 SEK
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Smältpunkt: 55…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646112
CAS nummer: 4316-97-6
UN: 3261
ADR: 8,II