4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR8284-10G OR8284-25G
APOSOR8284-10GEA 1700 SEK
APOSOR8284-10G APOSOR8284-25G
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
4,6-Dihydroxy-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O₂
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11506359
CAS nummer: 63447-38-1