4-Chloro-7-methoxyquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8277-1G OR8277-250MG
APOSOR8277-1GEA 345 SEK
APOSOR8277-1G APOSOR8277-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659036
CAS nummer: 68500-37-8