5-Methoxyanthranilic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8266-100G
OR8266-25G
OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA
3250
SEK
APOSOR8266-100G
APOSOR8266-25G
APOSOR8266-5G
5-Methoxyanthranilic acid
5-Methoxyanthranilic acid
Formel:
C₈H₉NO₃ Smältpunkt: 148…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00016509 CAS nummer: 6705-03-9 |