4-Nitro-m-cresol
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzene
OR8262-100G OR8262-25G
APOSOR8262-100GEA 1125 SEK
APOSOR8262-100G APOSOR8262-25G
4-Nitro-m-cresol
4-Nitro-m-cresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smältpunkt: 127…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007333
CAS nummer: 2581-34-2