2,8-Quinolinediol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,8-Dihydroxyquinoline
OR8256-25G OR8256-5G
APOSOR8256-25GEA 945 SEK
APOSOR8256-25G APOSOR8256-5G
2,8-Quinolinediol
2,8-Quinolinediol
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smältpunkt: >260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216696
CAS nummer: 15450-76-7