8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
OR8255-100G OR8255-25G
APOSOR8255-100GEA 2800 SEK
APOSOR8255-100G APOSOR8255-25G
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
8-Hydroxyquinoline-N-Oxide
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006739
CAS nummer: 1127-45-3