4-Nitrosophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Benzoquinone Monoxime, p-Quinone Monoxime
OR8238-25G OR8238-50G OR8238-100G
APOSOR8238-25GEA 6000 SEK
APOSOR8238-25G APOSOR8238-50G APOSOR8238-100G
4-Nitrosophenol 98%
4-Nitrosophenol
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Smältpunkt: 126…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002329
CAS nummer: 104-91-6
UN: 1325
ADR: 4.1,II