3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 260 SEK
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
Smältpunkt: 160 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 288067-35-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III