2-Iodo-4-nitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 1475 SEK
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluene
2-Iodo-4-nitrotoluene
Formel: C₇H₆INO₂
Kokpunkt: 165 °C
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024329
CAS nummer: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3