Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8177-1G OR8177-25G OR8177-5G
APOSOR8177-1GEA 260 SEK
APOSOR8177-1G APOSOR8177-25G APOSOR8177-5G
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Methyl-4-bromo-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆BrNO₄
Smältpunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00553089
CAS nummer: 2363-16-8