4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8176-25G OR8176-5G
APOSOR8176-25GEA 430 SEK
APOSOR8176-25G APOSOR8176-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 199…206 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00272137
CAS nummer: 6319-40-0