Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8159-1G OR8159-25G OR8159-5G
APOSOR8159-1GEA 260 SEK
APOSOR8159-1G APOSOR8159-25G APOSOR8159-5G
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
Smältpunkt: 97…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02093531
CAS nummer: 57113-91-4