2-Propylthiazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8147-25G OR8147-5G
APOSOR8147-25GEA 3925 SEK
APOSOR8147-25G APOSOR8147-5G
2-Propylthiazole 97%
2-Propylthiazole
Formel: C₆H₉NS
Kokpunkt: 62 °C/15mmHg
Densitet: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 54 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00053154
CAS nummer: 17626-75-4