4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
OR8146-1G OR8146-250MG
APOSOR8146-1GEA 4025 SEK
APOSOR8146-1G APOSOR8146-250MG
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
4-(Piperazin-1-yl)-1H-indole
Formel: C₁₂H₁₅N₃
Smältpunkt: 198…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00831776
CAS nummer: 84807-09-0