1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 1725 SEK
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Formel: C₄H₇N₃O₂S
Smältpunkt: 222…224 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02091382
CAS nummer: 111124-90-4