5-Iodo-2-furaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Iodofurfural
OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-25GEA 0 SEK
APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
5-Iodo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃IO₂
MW: 221,98 g/mol
Smältpunkt: 126…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159503
CAS nummer: 2689-65-8