4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
OR8100-1G OR8100-250MG OR8100-5G
APOSOR8100-1GEA 480 SEK
APOSOR8100-1G APOSOR8100-250MG APOSOR8100-5G
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Smältpunkt: 99…105 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052883
CAS nummer: 28466-21-9