Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 8975 SEK
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₃S
Smältpunkt: 75…77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173933
CAS nummer: 110545-67-0