5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8059-10G OR8059-1G OR8059-5G
APOSOR8059-10GEA 3500 SEK
APOSOR8059-10G APOSOR8059-1G APOSOR8059-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Smältpunkt: 197…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02089694
CAS nummer: 54367-66-7