4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8056-1G OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA 1050 SEK
APOSOR8056-1G APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Formel: C₁₀H₇ClO₃
Smältpunkt: 179…184 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00467168
CAS nummer: 25392-41-0