tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8047-1G
OR8047-5G
OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA
1875
SEK
APOSOR8047-1G
APOSOR8047-5G
APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Formel:
C₈H₁₆N₂O₂S Smältpunkt: 108…112 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02180883 CAS nummer: 77152-97-7 |