4-Biphenylboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8027-100G OR8027-25G OR8027-5G
APOSOR8027-100GEA 1025 SEK
APOSOR8027-100G APOSOR8027-25G APOSOR8027-5G
4-Biphenylboronic acid 98%
4-Biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Smältpunkt: 232…247 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00093311
CAS nummer: 5122-94-1