4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)aniline
OR8023-1G OR8023-5G
APOSOR8023-1GEA 855 SEK
APOSOR8023-1G APOSOR8023-5G
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₇H₂₁N₃
Smältpunkt: 134…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 16154-69-1