2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR8018-100G OR8018-1G OR8018-25G
APOSOR8018-100GEA 2125 SEK
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G APOSOR8018-25G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Smältpunkt: 123…129 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02180388
CAS nummer: 4865-84-3