4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR8017-1G
OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA
1300
SEK
APOSOR8017-1G
APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Smältpunkt: 260…265 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02180372 CAS nummer: 139742-50-0 |