1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7995-1G OR7995-5G
APOSOR7995-1GEA 3375 SEK
APOSOR7995-1G APOSOR7995-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₅S
Smältpunkt: 197…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037962
CAS nummer: 849035-88-7