3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 515 SEK
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Smältpunkt: 101…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037969
CAS nummer: 22821-75-6