2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR7992-5G
OR7992-1G
OR7992-25G
APOSOR7992-5GEA
2700
SEK
APOSOR7992-5G
APOSOR7992-1G
APOSOR7992-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone
Formel:
C₈H₉NO₃S Smältpunkt: 85…87 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01941302 CAS nummer: 27302-94-9 |