2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7991-1G OR7991-5G
APOSOR7991-1GEA 1550 SEK
APOSOR7991-1G APOSOR7991-5G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₃S
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01941305
CAS nummer: 27302-93-8