2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7990-1G OR7990-5G OR7990-25G
APOSOR7990-1GEA 1600 SEK
APOSOR7990-1G APOSOR7990-5G APOSOR7990-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₈H₉NO₃S
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01941306
CAS nummer: 27302-95-0