1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7977-1G OR7977-5G OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA 1525 SEK
APOSOR7977-1G APOSOR7977-5G APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₇H₆Br₂O₂S
Smältpunkt: 141…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04037933
CAS nummer: 849035-70-7