1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7940-1G OR7940-250MG
APOSOR7940-1GEA 500 SEK
APOSOR7940-1G APOSOR7940-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Smältpunkt: 86…87 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319276
CAS nummer: 397244-87-0