6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7936-1G OR7936-250MG OR7936-5G
APOSOR7936-1GEA 515 SEK
APOSOR7936-1G APOSOR7936-250MG APOSOR7936-5G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Smältpunkt: 253…255 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974055
CAS nummer: 14714-24-0