4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 465 SEK
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃S
MW: 184,2100 g/mol
Smältpunkt: 155…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216485
CAS nummer: 5398-77-6