1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR7925-1G OR7925-5G OR7925-25G
APOSOR7925-1GEA 2200 SEK
APOSOR7925-1G APOSOR7925-5G APOSOR7925-25G
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine
Formel: C₂₃H₂₉N₃O
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00214533
CAS nummer: 394653-85-1