1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-{6-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)amino]indolin-1-yl}ethan-1-one
OR7924-250MG OR7924-1G
APOSOR7924-250MGEA 175 SEK
APOSOR7924-250MG APOSOR7924-1G
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine
Formel: C₂₂H₂₇N₃O
MW: 349,48 g/mol
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01319213
CAS nummer: 396682-63-6